Stampa…
2-Methyl-4-quinolinol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxy-2-methylquinoline
A14587.06 A14587.14 A14587.22
A14587.06EA 45.3 EUR
A14587.06 A14587.14 A14587.22
2-Methyl-4-quinolinol ≥98%
2-Methyl-4-quinolinol
Purity: 98+% CAS No.: 607-67-0 Molecular Formula: C10H9NO Formula Weight: 159.19 Melting Point: 234-236° Beilstein Reference: 118320
Formula: C₁₀H₉NO
Peso molecolare: 159,19 g/mol
Punto di ebollizione: 313 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 234…236 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006758
CAS Number: 607-67-0
EINECS: 210-140-6