Stampa…
6-Methoxyquinaldine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B22199.03 B22199.06
B22199.03EA 41.6 EUR
B22199.03 B22199.06
6-Methoxyquinaldine ≥97%
6-Methoxyquinaldine
Purity: 97% CAS No.: 1078-28-0 Molecular Formula: C11H11NO Formula Weight: 173.21 Flash Point: 47°(117°F) Melting Point: 62-66° MDL No.: MFCD00006761
Formula: C₁₁H₁₁NO
Peso molecolare: 173,21 g/mol
Punto di ebollizione: 95…96 °C (0,5 mmHg)
Punto di fusione: 62…66 °C
Densità: 0,973
Flash Pt: 47 °C (117 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006761
CAS Number: 1078-28-0
EINECS: 214-080-1