8-Nitroquinaldine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 881-07-2
Molecular Formula: C10H8N2O2
Formula Weight: 188.19
Odour: Odourless
Melting Point: 136-139°
Beilstein Reference: 145077
MDL No.: MFCD00006764
Formula:
C₁₀H₈N₂O₂ Punto di fusione: 136…139 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006764 CAS Number: 881-07-2 EINECS: 212-919-6 |