6-Nitroquinaldine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 613-30-9
Molecular Formula: C10H8N2O2
Formula Weight: 188.19
Melting Point: 162-166°
Beilstein Reference: 7915
Formula:
C₁₀H₈N₂O₂ Punto di fusione: 162…166 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051736 CAS Number: 613-30-9 |