Chinolina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02407.0005
8.02407.1000
8.02407.2500
8.02407.9040
8.02407.9050
8.02407.9200
8.02407.9049
8.02407.0005EA
20.7
EUR
8.02407.0005
8.02407.1000
8.02407.2500
8.02407.9040
8.02407.9050
8.02407.9200
8.02407.9049
Chinolina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Chinolina
Formula:
C₉H₇N Punto di ebollizione: 238 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –15 °C Densità: 1,095 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 107 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006736 CAS Number: 91-22-5 EINECS: 202-051-6 UN: 2656 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,08160 |
|
Solubility | 6 g/l (20 °C) |
Melting Point | -15 °C |
Molar Mass | 129.16 g/mol |
Boiling Point | 237 - 238 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.08 hPa (20 °C) |
Flash Point | 107 °C |
Refractive Index | 1.6268 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.2 - 7 %(V) |
Density | 1.09 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7.3 (5 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 480 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |