Chinolina ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 91-22-5
Molecular Formula: C9H7N
Formula Weight: 129.16
Flash Point: 101°(214°F)
Refractive Index: 1.6260
Melting Point: -15°
Boiling Point: 237°
Solubility: More soluble in hot than cold water. Miscible with alcohol, ether
Beilstein Reference: 107477
Merck Reference: 14,8068
UN No.: 2656
MDL No.: MFCD00006736
Formula:
C₉H₇N Punto di ebollizione: 237 °C Punto di fusione: –15 °C Densità: 1,090 Flash Pt: 101 °C (214 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006736 CAS Number: 91-22-5 EINECS: 202-051-6 UN: 2656 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,8068 |