Stampa…
Chinolina 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
221140050 221141000 221145000 221140025
ACRO221140050EA 40.4 EUR
ACRO221140050 ACRO221141000 ACRO221145000 ACRO221140025
Chinolina 99%
Chinolina
Formula: C₉H₇N
Peso molecolare: 129,16 g/mol
Punto di ebollizione: 237 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –15 °C
Densità: 1,095 g/cm³
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006736
CAS Number: 91-22-5
EINECS: 202-051-6
UN: 2656
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e452fdc6c4f70d31bc2cfb5dade041787f8be427&vid=1b7289d87f65c91975aaf024fc1f27ab432cb7b5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6230 to 1.6270 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %