Stampa…
Chinolina 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
132190010 132195000 132190025 132190100
ACRO132190010EA 114 EUR
ACRO132190010 ACRO132195000 ACRO132190025 ACRO132190100
Chinolina 96%
Chinolina
Formula: C₉H₇N
Punto di ebollizione: 237 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –15 °C
Densità: 1,095 g/cm³
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006736
CAS Number: 91-22-5
EINECS: 202-051-6
UN: 2656
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e452fdc6c4f70d31bc2cfb5dade041787f8be427&vid=ec752804bedb2e9f8adfbea9ad287c2452f87a17&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6230 to 1.6270 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %