Stampa…
8-Quinolinesulphonic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L06640.09 L06640.18
L06640.09EA 59.5 EUR
L06640.09 L06640.18
8-Quinolinesulphonic acid ≥98%
8-Quinolinesulphonic acid
Purity: 98% CAS No.: 85-48-3 Molecular Formula: C9H7NO3S Formula Weight: 209.23 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 9501 UN No.: 2585 MDL No.: MFCD00024037
Formula: C₉H₇NO₃S
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024037
CAS Number: 85-48-3
EINECS: 201-611-7
ADR: 8,III