2,4-Quinolinediol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 86-95-3
Molecular Formula: C9H7NO2
Formula Weight: 161.16
Melting Point:
Formula:
C₉H₇NO₂ Punto di ebollizione: 375 °C (1013 hPa) Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006744 CAS Number: 86-95-3 EINECS: 201-711-0 |