8-Idrossichinolina ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 148-24-3
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 72-76°
Boiling Point: 267°
Solubility: Almost insoluble in water and diethyl ether. Highly soluble in ethanol, acetone, chloroform, and benzene.
Beilstein Reference: 114512
Merck Reference: 14,4843
MDL No.: MFCD00006807
Formula:
C₉H₇NO Punto di ebollizione: 267 °C Punto di fusione: 72…76 °C Densità: 1,03 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006807 CAS Number: 148-24-3 EINECS: 205-711-1 Merck Index: 14,4843 |