Stampa…
7-Idrossichinolina 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
418820010 418820050
ACRO418820010EA 128 EUR
ACRO418820010 ACRO418820050
7-Idrossichinolina 99%
7-Idrossichinolina
Formula: C₉H₇NO
Punto di ebollizione: 313 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 239…244 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016730
CAS Number: 580-20-1
EINECS: 209-457-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 239 to 244 °C (Dec)
Titration with HClO4 ≥98.5 %