Stampa…
6-Idrossichinolina 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
364930250 364931000
ACRO364930250EA 110 EUR
ACRO364930250 ACRO364931000
6-Idrossichinolina 98%
6-Idrossichinolina
Formula: C₉H₇NO
Punto di ebollizione: 313 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 190…195 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047611
CAS Number: 580-16-5
EINECS: 209-454-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Beige to grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 195 °C
HPLC ≥97.5 %