4-Idrossichinolina ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Quinolin-4-ol, 4-Hydroxyquinoline
A15859.03
A15859.06
A15859.09
A15859.03EA
29.7
EUR
A15859.03
A15859.06
A15859.09
4-Idrossichinolina ≥98%
4-Idrossichinolina
Purity: 98%
CAS No.: 611-36-9
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 201-205°
Beilstein Reference: 1524969
Formula:
C₉H₇NO Peso molecolare: 145,16 g/mol Punto di fusione: 201…205 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006777 CAS Number: 611-36-9 EINECS: 210-268-2 |