2-Idrossichinolina 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
418810100
418810010
ACRO418810100EA
233
EUR
ACRO418810100
ACRO418810010
2-Idrossichinolina 98%
2-Idrossichinolina
Formula:
C₉H₇NO Punto di ebollizione: 347 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 197…200 °C Densità: 1,37 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006743 CAS Number: 59-31-4 EINECS: 200-420-6 Merck Index: 13,01835 |
Appearance | White to brown-purple to purple Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 194 to 200 °C |
HPLC | ≥97.5 % |