Stampa…
Methyl-6-quinolyl ether ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Methoxyquinoline
A11736.06 A11736.14 A11736.22
A11736.06EA 26.6 EUR
A11736.06 A11736.14 A11736.22
Methyl-6-quinolyl ether ≥98%
Methyl-6-quinolyl ether
Purity: 98% CAS No.: 5263-87-6 Molecular Formula: C10H9NO Formula Weight: 159.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6250 Melting Point: 17-20° Boiling Point: 141-145°/15mm Beilstein Reference: 115244 MDL No.: MFCD00006800
Formula: C₁₀H₉NO
Peso molecolare: 159,19 g/mol
Punto di ebollizione: 141…145 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 17…20 °C
Densità: 1,152
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006800
CAS Number: 5263-87-6
EINECS: 226-077-2