Stampa…
Methyl-6-quinolyl ether 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
179340250 179341000
ACRO179340250EA 106 EUR
ACRO179340250 ACRO179341000
Methyl-6-quinolyl ether 98%
Methyl-6-quinolyl ether
Formula: C₁₀H₉NO
Punto di ebollizione: 193 °C (50 mmHg)
Punto di fusione: 18…20 °C
Densità: 1,152 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006800
CAS Number: 5263-87-6
EINECS: 226-077-2
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to pink to purple to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6220 to 1.6260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %