Stampa…
8-Nitroquinoline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B23574.06 B23574.14 B23574.22
B23574.06EA 36.3 EUR
B23574.06 B23574.14 B23574.22
8-Nitroquinoline ≥98%
8-Nitroquinoline
Purity: 98% CAS No.: 607-35-2 Molecular Formula: C9H6N2O2 Formula Weight: 174.16 Melting Point: 86-90° Beilstein Reference: 135178
Formula: C₉H₆N₂O₂
Peso molecolare: 174,16 g/mol
Punto di ebollizione: 323 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 86…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006806
CAS Number: 607-35-2
EINECS: 210-135-9