Stampa…
Bagni e termostati a circolazione per refrigerazione, Optima™
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS
LTC4R TXF200-R52
GRANLTC4REA 10450 EUR
GRANLTC4R GRANTXF200-R52
Bagni e termostati a circolazione per refrigerazione, Optima™
Termostati a circolazione Sistemi a circolazione chiusa Termostati a circolazione raffreddanti
Grant low temperature circulators provide a source of precision cooling for most low temperature applications.
  • T100 temperature range: 0 to 100 °C with refrigeration unit
  • TC120 temperature range: −25 to +100 °C with refrigeration unit
  • Pump for external circulation, an audible and visual alarm and adjustable over-temperature cut-out (TC 120 only)
  • Stability and uniformity ±0,1 at −10 °C
Termostati generici – T100 e TC120:
I termostati digitali con controllo a microprocessore T100 e TC120 sono caratterizzati da un quadrante rotante semplice da usare e due tasti funzione per impostare la temperatura e navigare rapidamente nei menu. Le unità sono dotate di display luminoso a 4 cifre di semplice lettura, 3 preimpostazioni programmabili della temperatura, protezione da basso livello del liquido, interruzione in caso di sovratemperatura, allarme visivo, timer per conto alla rovescia e funzione di calibrazione eseguibile dall'utente per la massima precisione.
They are suitable for use in both open and closed loop circulation (i.e. remote vessel open or closed). R2, R3, R4 and R5 models include a drain tap. The four Grant Optima™ thermostats can be combined with the five Grant refrigeration units to provide a range of models to cover basic through to sophisticated needs. Grant also offers a choice of two ready assembled low temperature refrigeration kits (LTC models) which have the Optima™ mounted on the refrigeration unit as a ready to use system with an additional years warranty (total 4 years).
Termostati avanzati – TX150 e TXF200:
I termostati TX150 e TXF200 sono caratterizzati da schermo QVGA TFT a colori per la visualizzazione delle temperature effettiva e impostata e delle icone di stato. Lo schermo QVGA TFT, associato al quadrante e ai tasti funzione di semplice utilizzo, consente di navigare rapidamente nell'intuitivo sistema dei menu. Entrambe le unità sono dotate di interfaccia RS232 e USB e possono essere programmate tramite PC remoto o portatile utilizzando il versatile software Labwise™ di Grant (disponibile come opzione). Ulteriori caratteristiche: timer per conto alla rovescia, interruzione regolabile in caso di sovratemperatura, allarmi visivi, acustici e di temperatura alta e bassa programmabili. Il modello TX150 è in grado di memorizzare 1 programma con 30 segmenti. Anche il modello TXF200 può essere programmato tramite l'interfaccia utente e consente di memorizzare fino a 10 programmi con 100 segmenti. L'interfaccia di programmazione comprende la temperatura target impostata con possibilità di scelta tra tempo di raggiungimento della temperatura target o velocità di rampa della temperatura e un relè aggiuntivo programmabile per il controllo di accensione e spegnimento delle unità di refrigerazione.
Range di temperatura per TX150 e TXF200: da ambiente −47 a +100 °C con unità di refrigerazione (dipendente da unità R)
Pompa per circolazione esterna, allarme acustico e visivo e interruzione regolabile in caso di sovratemperatura
Stabilità a −10 °C: ±0,1 °C
Presa per sonda di temperatura esterna PT1000
Calibrazione a 5 punti definita dall'utente delle sonde interna ed esterna
Capacità massima della pompa:
TC120 16 L/min, 210 mbar
TX150 18 L/min, 310 mbar
TXF200 22 L/min, 530 mbar, velocità variabile
Informazioni per l'ordine: i modelli LTC sono forniti con tubi isolati e clip, e comprendono un ulteriore anno di garanzia. Per ulteriori dettagli sulla gamma completa di modelli e accessori, visitare il sito web di.
Attenzione: Capacità di raffreddamento, definita a 20, 0, −20 e −40 °C in ambiente a 20 °C.