Stampa…
Cloxiquina 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-8-quinolinol, 5-Chloroquinolin-8-ol, 5-Chloro-8-hydroxyquinoline
109301000 109300050
ACRO109301000EA 41.7 EUR
ACRO109301000 ACRO109300050
Cloxiquina 95%
Cloxiquina
Formula: C₉H₆ClNO
Peso molecolare: 179,61 g/mol
Punto di ebollizione: 349 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 121…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006788
CAS Number: 130-16-5
EINECS: 204-978-1
Merck Index: 12,02483
Visualizza i codici
Appearance Light green to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 126 °C
Titration with HClO4 ≥94 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm