Stampa…
8-Chloroquinoline 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
405020100 405020250
ACRO405020100EA 56.6 EUR
ACRO405020100 ACRO405020250
8-Chloroquinoline 99%
8-Chloroquinoline
Formula: C₉H₆ClN
Punto di ebollizione: 288 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 1,2834 g/cm³ (14 °C)
Flash Pt: >110 °C
MDL Number: MFCD00047618
CAS Number: 611-33-6
EINECS: 210-265-6
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Free amine ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %