Stampa…
4,7-Dichloroquinoline 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
113750250 113751000 113750050
113750250.EA 38 EUR
113750250. 113751000. 113750050.
4,7-Dichloroquinoline 98%
4,7-Dichloroquinoline
Formula: C₉H₅Cl₂N
Peso molecolare: 198,05 g/mol
Punto di ebollizione: 148 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 84…86 °C
Flash Pt: 164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006774
CAS Number: 86-98-6
EINECS: 201-714-7
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to brown Powder or crystals or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 88 °C
GC ≥97.5 %