Stampa…
2-Chloroquinoline 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
110040010 110040050 110040250
ACRO110040010EA 31.1 EUR
ACRO110040010 ACRO110040050 ACRO110040250
2-Chloroquinoline 99%
2-Chloroquinoline
Formula: C₉H₆ClN
Peso molecolare: 163,61 g/mol
Punto di ebollizione: 265…267 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 34…37 °C
Densità: 1,23 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006741
CAS Number: 612-62-4
EINECS: 210-317-8
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 38 °C
GC ≥98.5 %