Stampa…
Xanthurenic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
115090010 115090050
ACRO115090010EA 47.9 EUR
ACRO115090010 ACRO115090050
Xanthurenic acid 96%
Xanthurenic acid
Formula: C₁₀H₇NO₄
Punto di fusione: 297…298 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006754
CAS Number: 59-00-7
EINECS: 200-410-1
Merck Index: 12,10202
Visualizza i codici
Appearance Ochre Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥95.0 %
GC ≥98.5 %