Stampa…
6-Quinolinecarboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
418800050 418800250
ACRO418800050EA 77.3 EUR
ACRO418800050 ACRO418800250
6-Quinolinecarboxylic acid 98%
6-Quinolinecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₂
Punto di ebollizione: 345 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 293…294 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047613
CAS Number: 10349-57-2
EINECS: 233-761-4
Visualizza i codici
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
HPLC ≥97.5 %