4-Quinolinecarboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 486-74-8
Molecular Formula: C10H7NO2
Formula Weight: 173.17
Melting Point: 253-255°
Beilstein Reference: 5224
Formula:
C₁₀H₇NO₂ Punto di fusione: 253…255 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006782 CAS Number: 486-74-8 EINECS: 207-640-1 |