3-Quinolinecarboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
175700050
175700010
175700250
ACRO175700050EA
122
EUR
ACRO175700050
ACRO175700010
ACRO175700250
3-Quinolinecarboxylic acid 98%
3-Quinolinecarboxylic acid
Formula:
C₁₀H₇NO₂ Peso molecolare: 173,17 g/mol Punto di ebollizione: 345 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 277…283 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006770 CAS Number: 6480-68-8 EINECS: 229-337-3 |
Appearance | White to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 277 to 283 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |