Quinaldic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 93-10-7
Molecular Formula: C10H7NO2
Formula Weight: 173.17
Melting Point: 156-159°
Beilstein Reference: 126322
Merck Reference: 14,8046
MDL No.: MFCD00006752
Formula:
C₁₀H₇NO₂ Punto di fusione: 156…159 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006752 CAS Number: 93-10-7 EINECS: 202-218-3 Merck Index: 14,8046 |