Stampa…
Quinaldic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
171050100 171050500
ACRO171050100EA 77.8 EUR
ACRO171050100 ACRO171050500
Quinaldic acid 99%
Quinaldic acid
Formula: C₁₀H₇NO₂
Punto di fusione: 159…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006752
CAS Number: 93-10-7
EINECS: 202-218-3
Merck Index: 12,08227
Visualizza i codici
Appearance Light brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 159 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %