2-Quinolinecarbonitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Quinoline-2-carbonitrile
L19427.03
L19427.06
L19427.03EA
77.8
EUR
L19427.03
L19427.06
2-Quinolinecarbonitrile ≥97%
2-Quinolinecarbonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 1436-43-7
Molecular Formula: C10H6N2
Formula Weight: 154.17
Odour: Odourless
Melting Point: 93-96°
Boiling Point: 160°/23mm
Beilstein Reference: 115213
MDL No.: MFCD00134341
Formula:
C₁₀H₆N₂ Peso molecolare: 154,17 g/mol Punto di ebollizione: 160 °C (23 mmHg) Punto di fusione: 93…96 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134341 CAS Number: 1436-43-7 EINECS: 215-865-1 |