Stampa…
8-Quinolinecarbaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Quinoline-8-carbaldehyde, 8-Formylquinoline, 8-Quinolinecarboxaldehyde, Quinoline-8-carboxaldehyde
L19642.03 L19642.06
L19642.03EA 151 EUR
L19642.03 L19642.06
8-Quinolinecarbaldehyde ≥98%
8-Quinolinecarbaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 38707-70-9 Molecular Formula: C10H7NO Formula Weight: 157.17 Melting Point: 92-94° Beilstein Reference: 113039
Formula: C₁₀H₇NO
Peso molecolare: 157,17 g/mol
Punto di fusione: 92…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00805837
CAS Number: 38707-70-9