5-Quinolinecarbaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97+%
CAS No.: 22934-41-4
Molecular Formula: C10H7NO
Formula Weight: 157.17
Melting Point: 94-98°
Beilstein Reference: 113095
Formula:
C₁₀H₇NO Punto di fusione: 94…98 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00805835 CAS Number: 22934-41-4 |