Stampa…
4-Quinolinecarbaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Quinoline-4-carbaldehyde, Quinoline-4-carboxaldehyde, 4-Quinolinecarboxaldehyde
L20203.06 L20203.14
L20203.06EA 86.4 EUR
L20203.06 L20203.14
4-Quinolinecarbaldehyde ≥97%
4-Quinolinecarbaldehyde
Purity: 97+% CAS No.: 4363-93-3 Molecular Formula: C10H7NO Formula Weight: 157.17 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 131-133°/5mm Beilstein Reference: 113072 MDL No.: MFCD00006781
Formula: C₁₀H₇NO
Peso molecolare: 157,17 g/mol
Punto di ebollizione: 131…133 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: 48…52 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006781
CAS Number: 4363-93-3
EINECS: 224-453-0