4-Quinolinecarbaldehyde 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Quinoline-4-carbaldehyde, Quinoline-4-carboxaldehyde, 4-Quinolinecarboxaldehyde
294820050
294820010
294820250
ACRO294820050EA
111
EUR
ACRO294820050
ACRO294820010
ACRO294820250
4-Quinolinecarbaldehyde 95%
4-Quinolinecarbaldehyde
Formula:
C₁₀H₇NO Peso molecolare: 157,17 g/mol Punto di ebollizione: 122 - 123 °C (4 -rr) Punto di fusione: 45…52 °C Flash Pt: >112 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00006781 CAS Number: 4363-93-3 EINECS: 224-453-0 |
Appearance | Off-white to yellow to light brown Crystalline powder and/or chunks or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 45 to 52 °C |
GC | ≥94 % |