3-Quinolinecarbaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 13669-42-6
Molecular Formula: C10H7NO
Formula Weight: 157.17
Melting Point: 68-71°
Beilstein Reference: 113269
Formula:
C₁₀H₇NO Punto di fusione: 68…71 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006768 CAS Number: 13669-42-6 EINECS: 237-147-7 |