2-Quinolinecarbaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 5470-96-2
Molecular Formula: C10H7NO
Formula Weight: 157.17
Melting Point: 66-70°
Beilstein Reference: 113061
Formula:
C₁₀H₇NO Punto di fusione: 66…70 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075032 CAS Number: 5470-96-2 EINECS: 226-804-3 |