Stampa…
2-Quinolinecarbaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Quinoline-2-carboxaldehyde, Quinoline-2-carbaldehyde, 2-Quinolinecarboxaldehyde
370170050 370170250
ACRO370170050EA 67.1 EUR
ACRO370170050 ACRO370170250
2-Quinolinecarbaldehyde 97%
2-Quinolinecarbaldehyde
Formula: C₁₀H₇NO
Peso molecolare: 157,17 g/mol
Punto di fusione: 66…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00075032
CAS Number: 5470-96-2
EINECS: 226-804-3
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 71 °C
GC ≥96.0 %