5-Bromoquinoline ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 4964-71-0
Molecular Formula: C9H6BrN
Formula Weight: 208.06
Melting Point: 44-48°
Boiling Point: 105-107°/1mm
MDL No.: MFCD00234481
Formula:
C₉H₆BrN Punto di ebollizione: 105…107 °C (1 mmHg) Punto di fusione: 44…48 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00234481 CAS Number: 4964-71-0 |