Stampa…

3-Bromoquinoline ≥98%

Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione

A14573.09 A14573.18 A14573.22
A14573.09EA 42.9 EUR
A14573.09 A14573.18 A14573.22
3-Bromoquinoline ≥98%
3-Bromoquinoline

Purity: 98% CAS No.: 5332-24-1 Molecular Formula: C9H6BrN Formula Weight: 208.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6640 Melting Point: 13-15° Boiling Point: 274-276° Beilstein Reference: 112939 MDL No.: MFCD00006767

Formula: C₉H₆BrN
Peso molecolare: 208,06 g/mol
Punto di ebollizione: 274…276 °C
Punto di fusione: 13…15 °C
Densità: 1,533
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006767
CAS Number: 5332-24-1
EINECS: 226-237-1

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR