Stampa…
3-Bromoquinoline 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
154270250 154271000 AC15427.1 AC15427.10 AC15427.50
ACRO154270250EA 77.3 EUR
ACRO154270250 ACRO154271000 MAYBAC15427.1 MAYBAC15427.10 MAYBAC15427.50
3-Bromoquinoline 98%
3-Bromoquinoline
Formula: C₉H₆BrN
Peso molecolare: 208,06 g/mol
Punto di ebollizione: 274 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 13…15 °C
Densità: 1,53 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006767
CAS Number: 5332-24-1
EINECS: 226-237-1
UN: 2810
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6630 to 1.6660 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %