(1S)-(-)-α-Pinene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(-)-α-Pinene, (1S)-(-)-2-Pinene, (-)-Pin-2(3)-ene, L(-)-α-Pinene
131270050
131272500
131275000
131270025
ACRO131270050EA
18.7
EUR
ACRO131270050
ACRO131272500
ACRO131275000
ACRO131270025
(1S)-(-)-α-Pinene 98%
(1S)-(-)-α-Pinene
Formula:
C₁₀H₁₆ Peso molecolare: 136,24 g/mol Punto di ebollizione: 155…156 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –64 °C Densità: 0,8595 g/cm³ Flash Pt: 33 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064145 CAS Number: 7785-26-4 EINECS: 232-077-3 UN: 2368 ADR: 3,III Merck Index: 12,07599 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4640 to 1.4680 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤30 APHA |
Specific gravity | (20°C) 0.858 to 0.861 |
Specific optical rotation | -35° to -45° (20°C, 589 nm) (Neat) |