(1R)-(+)-α-Pinene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(+)-α-Pinene, D(+)-α-Pinene, (1R)-(+)-2-Pinene, (+)-Pin-2(3)-ene
Purity: 98%
CAS No.: 7785-70-8
Molecular Formula: C10H16
Formula Weight: 136.24
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4660
Melting Point: -62°
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 3648264
Merck Reference: 14,7445
UN No.: 2368
MDL No.: MFCD00001346
Formula:
C₁₀H₁₆ Peso molecolare: 136,24 g/mol Punto di ebollizione: 154…156 °C Punto di fusione: –62 °C Densità: 0,858 Flash Pt: 32 °C (89 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001346 CAS Number: 7785-70-8 EINECS: 232-087-8 UN: 2368 ADR: 3,III Merck Index: 14,7445 |