Stampa…
4-Phenylbenzoic acid 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Biphenyl-4-carboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 4-Biphenylcarboxylic acid
106280250 106281000 106285000
ACRO106280250EA 46.6 EUR
ACRO106280250 ACRO106281000 ACRO106285000
4-Phenylbenzoic acid 99%
4-Phenylbenzoic acid
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Peso molecolare: 198,22 g/mol
Punto di ebollizione: 373 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 223…228 °C
Densità: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002553
CAS Number: 92-92-2
EINECS: 202-203-1
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 223 to 228 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %