2-Phenylbenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 947-84-2
Molecular Formula: C13H10O2
Formula Weight: 198.22
Odour: Odourless
Melting Point: 110-114°
Boiling Point: 343-344°
Beilstein Reference: 974075
MDL No.: MFCD00002463
Formula:
C₁₃H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 343…344 °C Punto di fusione: 110…114 °C Densità: 1,458 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002463 CAS Number: 947-84-2 EINECS: 213-432-1 |