2-Phenylbenzoic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 199 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 110…114 °C Densità: 1,458 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002463 CAS Number: 947-84-2 EINECS: 213-432-1 |
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 110 to 114 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |