Stampa…
Benzile benzoato 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzoic acid benzyl ester
105860010 105862500 105860051
105860010.EA 108 EUR
105860010. 105862500. 105860051.
Benzile benzoato 99+%
Benzile benzoato
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Peso molecolare: 212,25 g/mol
Punto di ebollizione: 323 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 18…20 °C
Densità: 1,118 g/cm³
Flash Pt: 147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003075
CAS Number: 120-51-4
EINECS: 204-402-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01129
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5670 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (20/20°C) 1.118 to 1.122
Acid value ≤0.3 mg KOH/g