3-(Benzyloxy)benzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
3-Benzyloxybenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 1700-37-4
Molecular Formula: C14H12O2
Formula Weight: 212.25
Melting Point: 54-58°
Boiling Point: 180°/0.08mm
MDL No.: MFCD00003367
Formula:
C₁₄H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 180 °C (0,08 mmHg) Punto di fusione: 54…58 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003367 CAS Number: 1700-37-4 EINECS: 216-932-8 |