Stampa…
4-Cyclohexylbenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L05086.04 L05086.09 L05086.18
L05086.04EA 37.7 EUR
L05086.04 L05086.09 L05086.18
4-Cyclohexylbenzoic acid ≥98%
4-Cyclohexylbenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 20029-52-1 Molecular Formula: C13H16O2 Formula Weight: 204.27 Melting Point: 194-198° Beilstein Reference: 1966671
Formula: C₁₃H₁₆O₂
Punto di fusione: 194…198 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039459
CAS Number: 20029-52-1
EINECS: 243-472-5