Stampa…
4-Phenylcyclohexanone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Phenylcyclohexan-1-one, 1-Oxo-4-phenylcyclohexane
L08614.14 L08614.22
L08614.14EA 79.9 EUR
L08614.14 L08614.22
4-Phenylcyclohexanone ≥98%
4-Phenylcyclohexanone
Purity: 98+% CAS No.: 4894-75-1 Molecular Formula: C12H14O Formula Weight: 174.24 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 78-82° Boiling Point: 158-160°/12mm Beilstein Reference: 2045904 MDL No.: MFCD00001641
Formula: C₁₂H₁₄O
Peso molecolare: 174,24 g/mol
Punto di ebollizione: 158…160 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 78…82 °C
Flash Pt: >100 °C (212 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001641
CAS Number: 4894-75-1
EINECS: 225-517-0