Stampa…
4-Phenylcyclohexanone 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Phenylcyclohexan-1-one, 1-Oxo-4-phenylcyclohexane
187940500 187940100
ACRO187940500EA 116 EUR
ACRO187940500 ACRO187940100
4-Phenylcyclohexanone 98+%
4-Phenylcyclohexanone
Formula: C₁₂H₁₄O
Peso molecolare: 174,24 g/mol
Punto di ebollizione: 294 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 77…80 °C
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001641
CAS Number: 4894-75-1
EINECS: 225-517-0
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥98.0 %